Merck
ENA947412604
Enamine
1-bromo-6-chloro-3-methylisoquinoline
Wybierz wielkość
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-398050-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.53
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-398050-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-bromo-6-chloro-3-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClN/c1-6-4-7-5-8(12)2-3-9(7)10(11)13-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
DGSUAJBESMUBRW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398050
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398050
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)