Merck
ENA947411410
Enamine
4-bromo-8-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.05
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-8-fluoroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C9H5BrFNO/c10-6-4-12-9(13)8-5(6)2-1-3-7(8)11/h1-4H,(H,12,13)
Klucz InChI
XJOFSSMNYVHGAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397671
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397671
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)