Merck
ENA947410443
Enamine
[(thiolan-2-yl)methyl]thiourea
Wybierz wielkość
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
2.5 G
5958,90 zł
5 G
8725,95 zł
10 G
12 844,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-396870-100MG
1044,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
2.5 G
5958,90 zł
5 G
8725,95 zł
10 G
12 844,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.31
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-396870-100MG
1044,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-((tetrahydrothiophen-2-yl)methyl)thiourea
Inchi Code
1S/C6H12N2S2/c7-6(9)8-4-5-2-1-3-10-5/h5H,1-4H2,(H3,7,8,9)
Klucz InChI
KBSHZLJPQNLIRN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396870
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396870
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)