Merck
ENA947410340
Enamine
4-(methoxymethyl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
123-124
Iupac Name
4-(methoxymethyl)-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-10-4-5-2-3-8-6(7)9-5/h2-3H,4H2,1H3,(H2,7,8,9)
Klucz InChI
SVRGSMUIVBCMHP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-380943
Melting Point
123-124
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-380943
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)