Merck
ENA947409026
Enamine
tert-butyl 4-{3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-8-yl}piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.43
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H29N3O2/c1-16(2,3)21-15(20)18-8-6-12(7-9-18)19-13-4-5-14(19)11-17-10-13/h12-14,17H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
SYHFFGHGMBRCEP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396491
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396491
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)