Merck
ENA947407881
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
Numer MDL:
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-11-13-9-3-1-2-4-10(9)14(11)7-8-5-6-8/h1-4,8H,5-7H2,(H2,12,13)
Klucz InChI
WWFYTACYBRMYFI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392910
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392910
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)