Merck
ENA947402219
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.21
Numer MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C8H12N4O/c9-11-8(13)6-5-12-4-2-1-3-7(12)10-6/h5H,1-4,9H2,(H,11,13)
Klucz InChI
RQEGWFFVZVFOLN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657346
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657346
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)