Merck
ENA947400866
Enamine
6-bromo-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.17
Numer MDL:
Iupac Name
6-bromo-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C12H16BrN/c1-8-7-12(2,3)14-11-5-4-9(13)6-10(8)11/h4-6,8,14H,7H2,1-3H3
Klucz InChI
RNAOSFOEEOEGFB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-636700
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-636700
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)