Merck
ENA947397640
Enamine
2-methoxyethyl N-(chloromethyl)-N-methylcarbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.62
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-methoxyethyl chloromethyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C6H12ClNO3/c1-8(5-7)6(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
BIWZVFPOEHHRJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378260
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378260
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)