Merck
ENA947397624
Enamine
4-amino-2-(aminomethyl)phenol dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.09
Numer MDL:
Iupac Name
4-amino-2-(aminomethyl)phenol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10;;/h1-3,10H,4,8-9H2;2*1H
Klucz InChI
KNHWFUNNXGJVOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378752
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378752
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)