Merck
ENA947394938
Enamine
3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.26
Numer MDL:
Iupac Name
4-chromanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H11NO3S/c10-14(11,12)9-5-6-13-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,9H,5-6H2,(H2,10,11,12)
Klucz InChI
MLKWTOGDGVUCKB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679556
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679556
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)