Merck
ENA947393557
Enamine
1-cyclobutylpropan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer MDL:
Iupac Name
1-cyclobutyl-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H14O/c1-2-7(8)6-4-3-5-6/h6-8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
NPFXICARYVUUJI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391798
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391798
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)