Merck
ENA947393294
Enamine
3-(2-hydroxyacetamido)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
Numer MDL:
mp
108-109
Iupac Name
N-glycoloyl-beta-alanine
Inchi Code
1S/C5H9NO4/c7-3-4(8)6-2-1-5(9)10/h7H,1-3H2,(H,6,8)(H,9,10)
Klucz InChI
XUONBHQGNLJPRV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383904
Melting Point
108-109
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383904
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)