Merck
ENA947393129
Enamine
3-(2-fluorophenoxy)aniline hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-391780-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.68
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-391780-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-(2-fluorophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10FNO.ClH/c13-11-6-1-2-7-12(11)15-10-5-3-4-9(14)8-10;/h1-8H,14H2;1H
Klucz InChI
GDFZEFWWCGXSJL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391780
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391780
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)