Merck
ENA947392819
Enamine
7,7-dimethyl-6-oxaspiro[3.4]octan-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.24
Numer MDL:
Iupac Name
7,7-dimethyl-6-oxaspiro[3.4]octan-2-amine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-9(6-11-8)3-7(10)4-9/h7H,3-6,10H2,1-2H3
Klucz InChI
JLYMRRFIBXVBTP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378161
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378161
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)