Merck
ENA947392423
Enamine
3-bromo-1-methoxypyrrolidin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.03
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-1-methoxy-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C5H8BrNO2/c1-9-7-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZIGBEYWHKOXLDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302058
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302058
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)