Merck
ENA947392134
Enamine
(4-bromo-1,2-thiazol-5-yl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.07
Numer MDL:
Iupac Name
(4-bromoisothiazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C4H5BrN2S/c5-3-2-7-8-4(3)1-6/h2H,1,6H2
Klucz InChI
PVGREBNMTPTWQI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266286
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266286
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)