Merck
ENA947389615
Enamine
6-(chloromethyl)quinoline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.09
Numer MDL:
mp
181-182
Iupac Name
6-(chloromethyl)quinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H8ClN.ClH/c11-7-8-3-4-10-9(6-8)2-1-5-12-10;/h1-6H,7H2;1H
Klucz InChI
SFSJEEURWPMFDR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-642996
Melting Point
181-182
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-642996
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)