Merck
ENA947388964
Enamine
1-aminospiro[2.3]hexan-5-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.62
Numer MDL:
Iupac Name
1-aminospiro[2.3]hexan-5-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c7-5-3-6(5)1-4(8)2-6;/h4-5,8H,1-3,7H2;1H
Klucz InChI
NDQGBGHWUCVMJS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624143
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624143
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)