Merck
ENA947388832
Enamine
1-cyclobutyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.25
Numer MDL:
Iupac Name
1-cyclobutyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H11N3O2S/c8-13(11,12)7-4-9-10(5-7)6-2-1-3-6/h4-6H,1-3H2,(H2,8,11,12)
Klucz InChI
YTOPMPJSSDXMOH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393824
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393824
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)