Merck
ENA947388350
Enamine
2-methylcyclopentane-1-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.24
Numer MDL:
Iupac Name
2-methylcyclopentanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H13NO2S/c1-5-3-2-4-6(5)10(7,8)9/h5-6H,2-4H2,1H3,(H2,7,8,9)
Klucz InChI
BQGPGOFKWJSWSV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277322
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277322
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)