Merck
ENA947385910
Enamine
2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.29
Numer MDL:
Iupac Name
(1,3-benzothiazol-2-ylthio)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H6N2S2/c10-5-6-12-9-11-7-3-1-2-4-8(7)13-9/h1-4H,6H2
Klucz InChI
GWSJKSFGUSSSKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15479
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15479
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)