Merck
ENA946841361
Enamine
2-{2,9-dioxaspiro[5.5]undecan-3-yl}ethan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.29
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2,9-dioxaspiro[5.5]undecan-3-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C11H21NO2/c12-6-2-10-1-3-11(9-14-10)4-7-13-8-5-11/h10H,1-9,12H2
Klucz InChI
QVIVNNRZMJCLSD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384518
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384518
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)