Merck
ENA946840489
Enamine
(1R)-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.17
Numer MDL:
Iupac Name
(R)-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)11/h1-3,9,11H,4-5H2/t9-/m1/s1
Klucz InChI
ORUNCRYHQOWNDO-SECBINFHSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384283
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384283
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)