Merck
ENA946840409
Enamine
tert-butyl 4-chloro-3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.61
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-chloro-3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H13ClINO2/c1-13(2,3)18-12(17)16-7-9(15)11-8(14)5-4-6-10(11)16/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
ZBQBNVGPPMFZTI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378756
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378756
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)