Merck
ENA946840219
Enamine
5-chloro-6-(ethylamino)pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.62
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-chloro-6-(ethylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-2-10-7-6(9)3-5(4-11-7)8(12)13/h3-4H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
AQUHMSXUKOCEPD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381094
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381094
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)