Merck
ENA946839919
Enamine
5-bromo-2-(piperidin-3-yl)pyrimidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.58
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(piperidin-3-yl)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12BrN3.ClH/c10-8-5-12-9(13-6-8)7-2-1-3-11-4-7;/h5-7,11H,1-4H2;1H
Klucz InChI
YDQAMECADOWLFD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384101
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384101
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)