Merck
ENA946832416
Enamine
5-(ethylamino)pyrazine-2-carbothioamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.25
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-(ethylamino)-2-pyrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H10N4S/c1-2-9-6-4-10-5(3-11-6)7(8)12/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,12)(H,9,11)
Klucz InChI
WUTZPZDHSVLYGQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366792
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366792
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)