Merck
ENA946831495
Enamine
3-iodo-2-methoxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.05
Numer MDL:
Iupac Name
3-iodo-2-methoxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6IN3O/c1-12-7-5(8)6-9-3-2-4-11(6)10-7/h2-4H,1H3
Klucz InChI
ZKMKFHJVSAOXFL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314639
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314639
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)