Merck
ENA769517848
Enamine
ethyl 3-cyclopropylprop-2-ynoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.17
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-cyclopropylpropiolate
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-2-10-8(9)6-5-7-3-4-7/h7H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
YQKWSKCBPAMHEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91269
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91269
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)