Kluczowe dokumenty
ENA769517777
Enamine
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]propan-1-ol
About This Item
Iupac Name
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]-1-propanol
Inchi Code
1S/C4H7F3OS/c5-4(6,7)9-3-1-2-8/h8H,1-3H2
Klucz InChI
NBIMKNKDPOKPIK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378202
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)