Merck
ENA769508389
Enamine
2-(4-hydroxy-2-methylphenyl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
147-149
Iupac Name
(4-hydroxy-2-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6-4-8(10)3-2-7(6)5-9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
BSVPTEVWQDKITI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371170
Melting Point
147-149
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371170
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)