Merck
ENA769508201
Enamine
N1-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzene-1,2-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.23
Numer MDL:
Iupac Name
N1-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C10H12N4/c1-14-7-6-10(13-14)12-9-5-3-2-4-8(9)11/h2-7H,11H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
GSZYFCYUNCJEHC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365854
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365854