Merck
ENA769507673
Enamine
(3-fluoronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
3484,35 zł
100 MG
4502,25 zł
250 MG
6321,60 zł
500 MG
9855,00 zł
1 G
12 575,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-365820-50MG
3484,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
3484,35 zł
100 MG
4502,25 zł
250 MG
6321,60 zł
500 MG
9855,00 zł
1 G
12 575,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.67
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-365820-50MG
3484,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(3-fluoronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10FN.ClH/c12-10-5-8-3-1-2-4-11(8)9(6-10)7-13;/h1-6H,7,13H2;1H
Klucz InChI
CDYPXYLVNSJRCE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365820
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365820
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)