Merck
ENA769506225
Enamine
methyl[1-(3-methylphenyl)propan-2-yl]amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.72
Numer MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-(m-tolyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17N.ClH/c1-9-5-4-6-11(7-9)8-10(2)12-3;/h4-7,10,12H,8H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
KCOUYQQOOVSBED-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365547
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365547
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)