Merck
ENA769506019
Enamine
2-(2-methoxyphenyl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.23
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-14-12-8-3-2-6-10(12)11-7-4-5-9-13-11/h2-9H,1H3
Klucz InChI
DXYPUBAVJUPMKO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365253
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365253
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)