Merck
ENA769505829
Enamine
4-methyl-1-(4-methylpyridin-3-yl)pentan-1-one
Wybierz wielkość
100 MG
437,00 USD
250 MG
701,50 USD
1 G
1817,00 USD
Jednostka magazynowa sprzedawcy: S88763-100MG
437,00 USD
Dostępność
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
437,00 USD
250 MG
701,50 USD
1 G
1817,00 USD
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: S88763-100MG
437,00 USD
Dostępność
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-methyl-1-(4-methyl-3-pyridinyl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-9(2)4-5-12(14)11-8-13-7-6-10(11)3/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
VWXYZABTXYHYQS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364847
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364847