Merck
ENA769505622
Enamine
5,5-dimethylpiperidin-3-ol hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1729,35 zł
100 MG
2466,45 zł
250 MG
3425,85 zł
500 MG
5292,00 zł
1 G
6725,25 zł
2.5 G
12 990,60 zł
5 G
19 121,40 zł
10 G
28 264,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-364526-50MG
1729,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1729,35 zł
100 MG
2466,45 zł
250 MG
3425,85 zł
500 MG
5292,00 zł
1 G
6725,25 zł
2.5 G
12 990,60 zł
5 G
19 121,40 zł
10 G
28 264,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.66
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-364526-50MG
1729,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
200-205
Iupac Name
5,5-dimethylpiperidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)3-6(9)4-8-5-7;/h6,8-9H,3-5H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
PVNKFLCYVZGZQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364526
Melting Point
200-205
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364526
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)