Merck
ENA769503861
Enamine
2-cyclobutyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylic acid
Wybierz wielkość
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-363153-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-363153-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-cyclobutyl-6-oxo-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c12-8-6(9(13)14)4-10-7(11-8)5-2-1-3-5/h4,10H,1-3H2,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
LMGKJLISYVHPCL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-363153
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-363153
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)