Merck
ENA769495945
Enamine
2-amino-5-methylhex-4-enoic acid
Wybierz wielkość
100 MG
495,00 zł
250 MG
617,85 zł
500 MG
857,70 zł
1 G
1044,90 zł
2.5 G
1624,05 zł
5 G
2583,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-346046-100MG
495,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
495,00 zł
250 MG
617,85 zł
500 MG
857,70 zł
1 G
1044,90 zł
2.5 G
1624,05 zł
5 G
2583,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-346046-100MG
495,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
220-225
Iupac Name
2-amino-5-methyl-4-hexenoic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-5(2)3-4-6(8)7(9)10/h3,6H,4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
XRARHOAIGIRUNR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-346046
Melting Point
220-225
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-346046
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)