Merck
ENA769495004
Enamine
4-amino-2,8-dioxa-3-azaspiro[4.5]dec-3-en-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-amino-2,8-dioxa-3-azaspiro[4.5]dec-3-en-1-one
Inchi Code
1S/C7H10N2O3/c8-5-7(6(10)12-9-5)1-3-11-4-2-7/h1-4H2,(H2,8,9)
Klucz InChI
VPDYPMDDRKYBEW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345830
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345830
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)