Merck
ENA715369480
Enamine
2-(3-methoxy-2-oxoazepan-1-yl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3-methoxy-2-oxoazepan-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-14-7-4-2-3-5-10(9(7)13)6-8(11)12/h7H,2-6H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
ISYSCSBKYZLJOI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259847
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259847
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)