Merck
ENA638599402
Enamine
2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.69
Numer MDL:
Iupac Name
2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO2S/c1-4-6(2,3)5-10(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
NGKGZIQMXJYFLI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96838
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96838
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)