Merck
ENA638599264
Enamine
1-[(piperidin-2-yl)methyl]pyrrolidin-2-one dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.19
Numer MDL:
Iupac Name
1-(piperidin-2-ylmethyl)pyrrolidin-2-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2O.2ClH/c13-10-5-3-7-12(10)8-9-4-1-2-6-11-9;;/h9,11H,1-8H2;2*1H
Klucz InChI
KEHZSNJXMVMEOE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-352242
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-352242
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)