Merck
ENA638599235
Enamine
5,7-dimethylpyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.22
Numer MDL:
mp
305-306
Iupac Name
5,7-dimethylpyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C9H11N5/c1-4-3-5(2)12-8-6(4)7(10)13-9(11)14-8/h3H,1-2H3,(H4,10,11,12,13,14)
Klucz InChI
MJOCBCGQPCHWSK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343881
Melting Point
305-306
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343881
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)