Merck
ENA638599191
Enamine
1-(3-chlorophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.66
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H10ClN/c12-10-4-1-3-9(7-10)11(8-13)5-2-6-11/h1,3-4,7H,2,5-6H2
Klucz InChI
HZMRYIISYHOTSF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345994
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345994
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)