Merck
ENA638599062
Enamine
[(2R)-1-benzylpiperidin-2-yl]methanamine
Wybierz wielkość
50 MG
1688,40 zł
100 MG
2407,95 zł
250 MG
3355,65 zł
500 MG
5163,30 zł
1 G
6567,30 zł
2.5 G
12 680,55 zł
5 G
18 665,10 zł
10 G
27 574,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-345514-50MG
1688,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1688,40 zł
100 MG
2407,95 zł
250 MG
3355,65 zł
500 MG
5163,30 zł
1 G
6567,30 zł
2.5 G
12 680,55 zł
5 G
18 665,10 zł
10 G
27 574,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.32
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-345514-50MG
1688,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(R)-(1-benzylpiperidin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c14-10-13-8-4-5-9-15(13)11-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13H,4-5,8-11,14H2/t13-/m1/s1
Klucz InChI
DKWRQRNCULDABS-CYBMUJFWSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345514
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345514
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)