Merck
ENA638599032
Enamine
2-chloro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyrimidine
Wybierz wielkość
50 MG
1536,30 zł
100 MG
2185,65 zł
250 MG
3039,75 zł
500 MG
4671,90 zł
1 G
5929,65 zł
2.5 G
11 422,80 zł
5 G
16 810,65 zł
10 G
24 836,85 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-344255-50MG
1536,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1536,30 zł
100 MG
2185,65 zł
250 MG
3039,75 zł
500 MG
4671,90 zł
1 G
5929,65 zł
2.5 G
11 422,80 zł
5 G
16 810,65 zł
10 G
24 836,85 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.62
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-344255-50MG
1536,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-chloro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c1-13-7(3-5-11-13)6-2-4-10-8(9)12-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
NZMZFBFHNYJTPY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344255
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344255
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)