Merck
ENA638598761
Enamine
1-aminobutane-2,3-diol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
Numer MDL:
Iupac Name
1-amino-2,3-butanediol
Inchi Code
1S/C4H11NO2/c1-3(6)4(7)2-5/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
Klucz InChI
BSLCSFCXSUCFQN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344624
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344624
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)