Merck
ENA638598637
Enamine
{7-oxaspiro[3.5]nonan-1-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.7
Numer MDL:
Iupac Name
(7-oxaspiro[3.5]nonan-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-7-8-1-2-9(8)3-5-11-6-4-9;/h8H,1-7,10H2;1H
Klucz InChI
RNUUJSCLSSKGMY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345932
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345932
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)